Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Analytiska trattar av polypropen
Produktkod. 10294491
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
35 mm
54 mm
63 mm
76 mm
98 mm
158 mm
Kapacitet (metrisk):
10 ml
41 ml
64 ml
114 ml
254 ml
976 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 2
Paket med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10294491 76 mm 114 ml -
10010741 35 mm 10 ml Paket med 12
10562131 54 mm 41 ml Paket med 12
10490143 63 mm 64 ml Paket med 12
10284541 98 mm 254 ml Paket med 4
10505981 158 mm 976 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10294491 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 42500075
I lager
Använd standardfilterpapper med dessa trattar, med långa skaft och yttre ribbor som eliminerar luftlås.
Använd vanliga filterpapper med Thermo Scientific™ Nalgene™ Analytiska trattar av polypropen. Med långa stjälkar och yttre ribbor som eliminerar luftlås, är dessa trattar ett splittersäkert alternativ till glas och kemiskt resistenta mot en mängd olika laboratoriekemikalier och reagenser. Dessa trattar ger ett värdefullt bidrag till laboratoriesäkerhetsprogram.
  • Skorstenens kropp är i en 60-graders° vinkel med inre ribbor lutande 58° för snabb filtrering
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 76 mm
Kapacitet (metrisk) 114 ml
Diameter (metrisk) skaft 7 mm
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Skorstensanalys PP 75 mm
Längd (metrisk) skaft 80 mm
Kvantitet 6/Pk.; 36/Cs.