Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Analytiska trattar av polypropen
Beskrivning
Använd standardfilterpapper med dessa trattar, med långa skaft och yttre ribbor som eliminerar luftlås.
Använd vanliga filterpapper med Thermo Scientific™ Nalgene™ Analytiska trattar av polypropen. Med långa stjälkar och yttre ribbor som eliminerar luftlås, är dessa trattar ett splittersäkert alternativ till glas och kemiskt resistenta mot en mängd olika laboratoriekemikalier och reagenser. Dessa trattar ger ett värdefullt bidrag till laboratoriesäkerhetsprogram.
- Body of funnel is at a 60° angle with internal ribs sloped at 58° for rapid filtration
- Autoclavable
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 54 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 41 ml |
| Diameter (metrisk) skaft | 7 mm |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Funnel Analytical PP 55mm |
| Längd (metrisk) skaft | 61 mm |
| Kvantitet | 12/Pk.; 36/Cs. |