Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavkorgar av polypropen
Produktkod. 10257860
Change view
Höjd (metrisk):
10,4 cm
17,8 cm
23,9 cm
Längd (metrisk):
15,6 cm
23,3 cm
Bredd (metrisk):
10,4 cm
17,8 cm
23,9 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
10257860 17,8 cm 15,6 cm 17,8 cm Varje
10676541 10,4 cm 15,6 cm 10,4 cm Varje
10481151 23,9 cm 23,3 cm 23,9 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10257860 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 69170150
I lager
Håll laboratorieartiklar under autoklavering och tvättning med dessa autoklaveringskorgar av polypropen, som också möjliggör fullständig ventilering och dränering.
Håll labware under autoklavering och tvätt med Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavkorgar av polypropen, som också möjliggör fullständig ventilering och dränering. Dessa korgar kommer inte att korrodera och är kemiskt kompatibla med de flesta syror, baser och alkoholer. Den släta ytan kommer inte att repa plast- eller glasinnehåll.
  • Nestable för lagring
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Autoklavkorg PP 178 x 168 x 156 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Material Polypropen
Form Fyrkantig
nr per ärende 6
Antal per förpackning 1
Mått (L x B x H) 6,125 x 6,625 x 7 tum (15,6 x 17,8 x 17,8 cm)
Längd (metrisk) 15,6 cm
Längd (engelska) 6,125 tum
Bredd (engelska) 6,625 tum.
Höjd (engelska) 16,9 cm
Produkttyp Polypropenautoklavkorg
Höjd (metrisk) 17,8 cm
Bredd (metrisk) 17,8 cm