Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavkorgar av polypropen
Beskrivning
Håll labware under autoklavering och tvätt med Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavkorgar av polypropen, som också möjliggör fullständig ventilering och dränering. Dessa korgar kommer inte att korrodera och är kemiskt kompatibla med de flesta syror, baser och alkoholer. Den släta ytan kommer inte att repa plast- eller glasinnehåll.
- Nestable for storage
- Autoclavable
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Autoclaving Basket PP 233 x 230 x 239mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Material | Polypropen |
| Form | Fyrkantig |
| nr per ärende | 6 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Mått (L x B x H) | 9.25 x 9.125 x 9.375 in. (23.3 x 23.9 x 23.9cm) |
| Längd (metrisk) | 23,3 cm |
| Längd (engelska) | 9,25 tum. |
| Visa mer |