Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavkorgar av polypropen
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10676541
Change view
Höjd (metrisk):
10,4 cm
17,8 cm
23,9 cm
Längd (metrisk):
15,6 cm
23,3 cm
Bredd (metrisk):
10,4 cm
17,8 cm
23,9 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Längd (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
10676541 10,4 cm 15,6 cm 10,4 cm Varje
10257860 17,8 cm 15,6 cm 17,8 cm Varje
10481151 23,9 cm 23,3 cm 23,9 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10676541 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 69170127
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    396.35 SEK
    334.77 SEK / Paket med 1
    Save 61.58 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll laboratorieartiklar under autoklavering och tvättning med dessa autoklaveringskorgar av polypropen, som också möjliggör fullständig ventilering och dränering.
Håll labware under autoklavering och tvätt med Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavkorgar av polypropen, som också möjliggör fullständig ventilering och dränering. Dessa korgar kommer inte att korrodera och är kemiskt kompatibla med de flesta syror, baser och alkoholer. Den släta ytan kommer inte att repa plast- eller glasinnehåll.
  • Nestable for storage
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Autoclaving Basket PP 105 x 123 x 154mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Material Polypropen
Form Fyrkantig
nr per ärende 6
Antal per förpackning 1
Mått (L x B x H) 6.125 x 4.87 x 4.125 in. (15.6 x 10.4 x 10.4cm)
Längd (metrisk) 15,6 cm
Längd (engelska) 6.125 in.
Bredd (engelska) 4,87 tum.
Höjd (engelska) 4,125 tum.
Produkttyp Polypropylene Autoclaving Basket
Höjd (metrisk) 10,4 cm
Bredd (metrisk) 10,4 cm