Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavkorgar av polypropen
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4520829
Höjd (metrisk):
10,4 cm
17,8 cm
23,9 cm
Längd (metrisk):
15,6 cm
23,3 cm
Bredd (metrisk):
10,4 cm
17,8 cm
23,9 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10676541
Brand: Thermo Scientific™ 69170127
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll laboratorieartiklar under autoklavering och tvättning med dessa autoklaveringskorgar av polypropen, som också möjliggör fullständig ventilering och dränering.
Håll labware under autoklavering och tvätt med Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavkorgar av polypropen, som också möjliggör fullständig ventilering och dränering. Dessa korgar kommer inte att korrodera och är kemiskt kompatibla med de flesta syror, baser och alkoholer. Den släta ytan kommer inte att repa plast- eller glasinnehåll.
  • Nestable for storage
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Polypropylene Autoclaving Basket
Beskrivning Autoclaving Basket PP 105 x 123 x 154mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Material Polypropen
Form Fyrkantig
nr per ärende 6
Antal per förpackning 1
Mått (L x B x H) 6.125 x 4.87 x 4.125 in. (15.6 x 10.4 x 10.4cm)
Längd (metrisk) 15,6 cm
Längd (engelska) 6.125 in.
Bredd (metrisk) 10,4 cm
Bredd (engelska) 4,87 tum.
Höjd (metrisk) 10,4 cm
Höjd (engelska) 4,125 tum.