Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropen, taggade bulk-fästen, 13 mm
Produktkod. 10576732
Change view
Kvantitet:
Paket om 2
Packungsgröße:
Paket med 2
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
10576732 Paket om 2 Paket med 2
1 options
Artikelnummer. 10576732 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 61490001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.56 SEK
    183.61 SEK / Paket med 2
    Save 35.95 SEK
    16% Av
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
För användning med: Nalgene flask- och kärlsstängningar
Anpassa slangset som odlingskärl för aseptisk överföring av vätskor med autoklavbara taggade Thermo Scientific™ Nalgene™ polypropenbulkkopplingar, lämpliga för användning med de flesta Nalgene flask- och ballongstängningar. Förborrade stängningar möjliggör enkel och säker intern montering.
Funktioner:
  • Stängningar accepterar (två) 0,25-kopplingar″
  • Kopplingar, taggade i båda ändar, tar emot rör för både inre och yttre behållare
Innehåller:
Instruktioner, borrmall och två vardera av polypropen-taggiga kopplingar, acetylmuttrar, silikonpackningar och TPE-portlock.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Diameter (engelska) Innerslang 0,5 tum
Diameter (metrisk) Innerslang 13 mm
För användning med (utrustning) Nalgene flaskor och carboys
Material Polypropen
Antal per förpackning 2
Produkttyp Anpassning
Kvantitet Paket om 2
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.