Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Barbed Bulkhead Fittings, 6.5 mm
Produktkod. 10228040
Change view
Kvantitet:
Fall av 24
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10228040 Fall av 24 Paket med 2
1 options
Produktkod. 10228040 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 61490002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00 SEK
    180.83 SEK / Paket med 2
    Save 37.17 SEK
    17% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Use With: Nalgene Bottle and Carboy Closures
Customize tubing sets as culture vessels for aseptic transfer of liquids with autoclavable Thermo Scientific™ Nalgene™ Barbed Polypropylene Bulkhead Fittings, suitable for use with most Nalgene bottle and carboy closures. Pre-drilled 38mm-430 closures allow easy, safe in-house assembly.
Features:
  • 53B closures accept (two) 0.25″ fittings
  • Fittings, barbed at both ends, accept tubing for inside and outside container
Includes:
Instructions, drilling template and two each of polypropylene barbed fitting, acetyl nuts, silicone gaskets and and TPE port caps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Innerslang 0.25 in.
Diameter (metrisk) Innerslang 6.5 mm
För användning med (utrustning) Nalgene flaskor och carboys
Material Polypropen
nr per ärende 24/Cs.
Antal per förpackning 2 Pk.
Produkttyp Fitting
Kvantitet Fall av 24