Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Steril polypropen Biotainer Ersättningsförslutningar
Beskrivning
Skydda innehållet i din Thermo Scientific™ Biotainer™ flaskor och carboys. Thermo Scientific™ Nalgene™ Steril polypropen Biotainer Ersättningsförslutningar är för 1, 2, 5, 10 och 20 L polykarbonat Biotainers.
Funktioner
- Designad för att endast passa Nalgene flaskor för att ge en garanterad täthet† system
- Polypropen med silikonfoder
- Stängningsstorlek: 48 mm
Beställningsinformation:
- Förpackade individuellt —1 per påse, 6 påsar per fodral (300 st förslutningar/fodral)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | Biotainer Ersättningsförslutningar |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 300/Cs. |
| Kvantitet | 300 stängningar |
| Sterilitet | Sterila |
| Trådstorlek (metrisk) | 62 mm |
| Liner material | Silikon |
| Halsfinish | 62 mm |
| Produkttyp | Biotainer Ersättningsförslutning |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.