Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropen, Carboy
Produktkod. p-9078009
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
50 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10413491
Brand: Thermo Scientific™ 22500020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För användning med: För användning med stora partier av odlingsmedier, produktion av vaccinprodukter, bulkmedia och kemisk lagring; Autoklaverbar; Stängningsmaterial: polypropen; Färg: Vit
Välja Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbara Carboys för stora partier av odlingsmedier, produktion av vaccinprodukter, bulkmedia och kemikalielagring. Dessa carboys har en stor mun för enkel fyllning/dispensering och är gjorda av naturlig polypropen med vit 83B polypropenförslutning och TPE (termoplastisk elastomer) packning.
Anpassningsalternativ tillgängliga för vätskeöverföringsapplikationer. Passar perfekt med en mängd olika valfria 83B-förslutningar med standardslanguppsättningar (som t.ex. Nalgene™ Bästa Works™ , Nalgene™ Påfyllning/ventilering) och anpassade slanguppsättningar.
Nyckelfunktioner:
  • Bekväma axelhandtag gör det lätt att bära och hälla, även med handskar
  • Finns i storlekarna 10, 20 och 50 L för en mängd olika biofarmaceutiska tillämpningar
  • Graderad att innehålla i 1 gal. och 5 L steg för enkel användning
  • Nalgene Top Works vätskeöverföringssystem (kat. nr. 2135) möjliggör bekväm aseptisk överföring av vätskor
  • Autoklaverbar/graderad/Läcksäker†
Beställningsinformation:
  • Ytterligare stängningsalternativ är Nalgene Snabbpåfyllning/ventilationsförslutningar (kat. nr 2158) eller Nalgene Påfyllnings-/ventilationsförslutningar (kat. nr. 2162)
  • Ytterligare tillbehör inkluderar Nalgene Hullingförsedda bulkhuvudbeslag (kat.nr 6149)
  • Anpassade slangsatser finns tillgängliga - se Thermo Scientific Custom Tubing Set Configurator på www.thermoscientific.com/tubingconfigurator.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 83B
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 250 mm
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Förvaring, Transport ​
Höjd (metrisk) med stängning 389 mm
Inkluderar Handtag
Material Polypropen
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Carboy med handtag
Sterilitet Icke-steril
Volym (engelska) Brim 3 gal.
Volym (metrisk) Brätt 12 L
Arbetsflödessteg Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs : dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.