Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropen, Carboy med 3 tum. Sanitetshals
Beskrivning
Utför aseptisk vätskeöverföring eller provtagning i biofarmaceutiska applikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropen Sanitary Carboys med 3 tum. Sanitär halsdesign. Carboyens svetsade sanitetshals är lätt att rengöra utan skruvgängor.
- Mångsidig med 3 tum sanitär tri-klöverfläns
- Sanitär design ger färre ytor för kontaminering
- Autoklaveringsbar
- Läcksäker†
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 13 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 50 L |
| Stängningsstorlek | 3 tum |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 379 mm |
| För användning med (applikation) | Media-/buffertberedning , Media-/buffertlagring, Provtagning, Förvaring |
| Höjd (metrisk) med stängning | 545 mm |
| Inkluderar | Handtag |
| Material | Polypropen |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.