Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropen, Carboy med 3 tum. Sanitetshals
Produktkod. 10245831
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
50 L
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10245831 20 L Varje
10411222 10 L -
10173921 50 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10245831 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26300020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6690.00 SEK
    5628.88 SEK / Paket med 1
    Save 1061.12 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-11-2026
För användning med: Utför aseptisk vätskeöverföring eller provtagning i biofarmaceutiska applikationer; Autoklaverbar; Färg: Vit
Utför aseptisk vätskeöverföring eller provtagning i biofarmaceutiska applikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropen Sanitary Carboys med 3 tum. Sanitär halsdesign. Carboyens svetsade sanitetshals är lätt att rengöra utan skruvgängor.
  • Mångsidig med 3 tum sanitär tri-klöverfläns
  • Sanitär design ger färre ytor för kontaminering
  • Autoklaveringsbar
  • Läcksäker†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Stängningsstorlek 3 tum
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 282 mm
För användning med (applikation) Provtagning, Förvaring, Transport ​
Höjd (metrisk) med stängning 496 mm
Inkluderar Handtag
Material Polypropen
Hals stil 3 tum Sanitär halsdesign
nr per ärende 1 st.
Produkttyp Carboy med sanitetshals
Sterilitet Icke-steril
Arbetsflödessteg Förberedelse och lagring av media/buffert uppströms
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.