Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropen, Carboy med 3 tum. Sanitetshals
Produktkod. p-9078016
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
50 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10411222
Brand: Thermo Scientific™ 26300010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: Utför aseptisk vätskeöverföring eller provtagning i biofarmaceutiska applikationer; Autoklaverbar; Färg: Vit
Utför aseptisk vätskeöverföring eller provtagning i biofarmaceutiska applikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropen Sanitary Carboys med 3 tum. Sanitär halsdesign. Carboyens svetsade sanitetshals är lätt att rengöra utan skruvgängor.
  • Mångsidig med 3 tum sanitär tri-klöverfläns
  • Sanitär design ger färre ytor för kontaminering
  • Autoklaveringsbar
  • Läcksäker†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Stängningsstorlek 3 tum
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 250 mm
För användning med (applikation) Provtagning, Förvaring, Transport ​
Höjd (metrisk) med stängning 353 mm
Inkluderar Handtag
Material Polypropen
Hals stil 3 in. Sanitary Neck Design
nr per ärende 1 st.
Produkttyp Carboy med sanitetshals
Sterilitet Icke-steril
Arbetsflödessteg Upstream media/buffer prep and storage
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.