Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropen, Carboy med bottenrör
Description
Uppnå mer fullständig dränering med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbara polypropen-kolvar med bottenrör. Utflödesslangen är gjuten i ett stycke med carboy för styrka och tillförlitlighet, och är placerad nära carboybotten för att minska dödutrymmet och underlätta mer fullständig dränering. Utmärkt för destillerat vatten och odlingsmedier. Nalgene polypropenkolvar kan autoklaveras innan de fylls på för att eliminera bakterietillväxt vid förvaring av sterila lösningar. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
- Bottentubulation gjuten i ett stycke med flaska
- Ingjutna handtag för enkel transport av containrar
- Ingjutna graderingar i 1 gal. och 5L steg
- Halsen accepterar nr 13.5 gummipropp
- Autoklaverbar/graderad/Läcksäker† när den används med medföljande Nalgene stängningar
- Carboy och Carton är återvinningsbara i många samhällen
- Tillverkad av giftfria material
Beställningsinformation:
Båda storlekarna accepterar 0,5 tum. ID (1,3 cm) slang - medföljer ej
Innehåller:
Vit polypropenskruvlock med TPE-packning
Anmärkning:
En slangklämma bör användas när du fäster slangar för att säkerställa tät passform.
Nalgene robusta polypropen(PP) och polypropensampolymerer (PPCO) är designade för att hålla många år under typiska laboratorieförhållanden. Ändå, som med alla hållbara produkter, måste de pensioneras och bytas ut så småningom. Dessa carboys och deras förpackningar är återvinningsbara i många samhällen. Vänligen återvinn de wellpappkartonger och LDPE-påsar i vilka din Nalgene carboy-produkter är förpackade. Och vid slutet av produktens livslängd, tvätta och återvinn din Nalgene PP och PPCO carboy om tjänster finns tillgängliga i ditt samhälle.
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 2,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Stängningsstorlek | 83B |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | Autoklaverbar Carboy med Bottom Tubulation |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 64 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 245 mm |
| För användning med (applikation) | För användning med destillerat vatten och odlingsmedier. |
| Show More |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.