Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropen, Carboy med sanitetsfläns
Description
Använd Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbara polypropen Carboys med 1,5 tum. Sanitära flänsar som utmatningsportar eller med säker koppling för tillförselbehållare till system som fermentorer eller kromatografikolonner.
Nyckelfunktioner:
- Ingjutna handtag för enkel transport av containrar
- Ingjutna graderingar i 1 gal. och steg om 5 L
- USP VI, autoklaverbar, graderad, tät†
Innehåller:
Storlek 83B stängning; accepterar nr 13.5 gummipropp
Anmärkning:
Följ autoklavanvisningarna som medföljer produkten för korrekt funktion
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 2,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Certifikat och efterlevnad | USP Klass VI, icke-cytotoxisk |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Stängningsstorlek | 83B |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 250 mm |
| För användning med (applikation) | Provtagning, Förvaring, Transport |
| Examen | Graderad att innehålla i 5 L/1 gal. steg |
| Show More |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.