Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropen, Carboy med sanitetsfläns
Produktkod. p-9078012
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
50 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10634402
Brand: Thermo Scientific™ 26400020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: Tillför reservoarer till system som fermentorer eller kromatografikolonner.; Autoklaverbar; Stängningsmaterial: polypropen; Färg: Vit
Använd Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbara polypropen Carboys med 1,5 tum. Sanitära flänsar som utmatningsportar eller med säker koppling för tillförselbehållare till system som fermentorer eller kromatografikolonner.
Nyckelfunktioner:
  • Ingjutna handtag för enkel transport av containrar
  • Ingjutna graderingar i 1 gal. och steg om 5 L
  • USP VI, autoklaverbar, graderad, tät†
Innehåller:
Storlek 83B stängning; accepterar nr 13.5 gummipropp
Anmärkning:
Följ autoklavanvisningarna som medföljer produkten för korrekt funktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI, icke-cytotoxisk
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 83B
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 250 mm
För användning med (applikation) Provtagning, Förvaring, Transport ​
Examen Graderad att innehålla i 5 L/1 gal. steg
Inkluderar Ingjutna handtag, 1,5 tum säker, ogängad sanitetsutmatningsport
Material Polypropen
Produkttyp Carboy med sanitetsfläns
Sterilitet Icke-steril
Volym (engelska) Brim 3 gal.
Volym (metrisk) Brätt 12 L
Arbetsflödessteg Upstream media/buffer prep and storage
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.