Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropen, Carboy med tapp
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10312611
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
50 L
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10312611 50 L Varje
10634651 10 L Varje
10644651 20 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10312611 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 23190130
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: Långtidsförvaring och dispenseringslösningar och media; Autoklaverbar; Stängningsmaterial: polypropen; Färg: Vit
Förvara och dispensera lösningar och media med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbara polypropen Carboys. Dessa robusta carboys har en tappbov ingjuten i carboy för bekvämlighet och styrka och axelhandtag gjutna i ett stycke med carboy för ultimat styrka och tillförlitlighet. Nalgene polypropenkolvar kan autoklaveras innan de fylls på för att eliminera bakterietillväxt vid förvaring av sterila lösningar. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
Funktioner
  • Ingjutna graderingar i 1 gal. och 5L steg för enkel dispensering
  • Integrerade axelhandtag gör lyftet bekvämt
  • Idealisk för förvaring och dispensering av lösningar och media och kan autoklaveras innan påfyllning för att eliminera bakterietillväxt
  • Ingjuten tappbov ger styrka och läckagemotstånd
  • Autoklaverbar/graderad/Läcksäker†
Innehåller:
Skruvlock av polypropen
Anmärkning:
  • Behållare kan användas för långtidsförvaring, men direkt UV-exponering bör undvikas
  • Halsen accepterar nr 13.5 gummipropp
  • Tappstängning ingår.
  • Följ instruktionerna i produktbilagan för autoklavering för att säkerställa korrekt funktion
  • Slangadaptern är inte autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 13 gal.
Kapacitet (metrisk) 50 L
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 83B
Färg Vit (Ogenomskinlig)
Beskrivning Autocavable Carboy w/Spigot
Diameter (metrisk) Innerhals 64 mm
Diameter (metrisk) Yttre 379 mm
För användning med (applikation) Långtidsförvaring och dispenseringslösningar och media
Examen Ingjutna graderingar i 1 gal. och steg om 5 L
Höjd (metrisk) med stängning 678 mm
Inkluderar Inbyggda axelhandtag, ingjuten tappbov
Material Polypropen
nr per ärende 1 st.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Carboy med tapp
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.