Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Carboy with Tubulation
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10550363
:
Capacity: 5.25 gal. (20L)
Lossa gängorna helt eller ta bort förslutningen innan autoklavering. Rekommenderas inte för farliga material.
Produktkod. 10550363
Brand: Thermo Scientific™ 23010050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lossa gängorna helt eller ta bort förslutningen innan autoklavering. Rekommenderas inte för farliga material.
För användning med: För användning med destillerat vatten och odlingsmedia.; Autoklaverbar; Stängningsmaterial: polypropen; Färg: Vit
Ensure more complete drainage with the low outlet of Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoclavable Polypropylene Carboys with Bottom Tubulation, excellent for distilled water and culture media.
Features:
  • Bottom tubulation molded in one piece with bottle
  • Molded-in handles for ease in transporting containers
  • Molded-in graduations in 1 gal. and 5L increments
  • Neck accepts No. 13.5 rubber stopper
  • Autoclavable/Graduated/Leakproof† when used with the provided Nalgene closures
Ordering Information:
Both sizes accept 0.5in. I.D. (1.3cm) tubing - Not Included
Includes:
White polypropylene screw cap with TPE gasket
Note:
A hose clamp should be used when attaching tubing to ensure tight fit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 83B
Färg Vitt
Beskrivning Autoklaverbar Carboy med Bottom Tubulation
Diameter (metrisk) Innerhals 64 mm
Diameter (metrisk) Yttre 281 mm
För användning med (applikation) För användning med destillerat vatten och odlingsmedier.
Examen Ingjutna graderingar i 1 gal. och steg om 5 L
Höjd (metrisk) med stängning 528 mm
Inkluderar Ingjutna handtag
Material Polypropen
nr per ärende 4/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Carboy med Tubulation
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.