Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropen, förslutning med hullingförsedda skottbeslag, 1/4 tum
Kvantitet:
Fall av 4
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ Nalgene™ Förslutningar med hullingförsedda skottbeslag för att anpassa de flesta Nalgene flask- och carboy-förslutningar för aseptisk överföring av vätskor.
- Storlek 38 mm-430 förslutningar är förborrade vilket möjliggör enkel och säker intern montering
- Hullingförsedda i båda ändar för att ta emot slangar inuti och utanför behållaren
- Gjuten av vit, autoklaverbar polypropen, redo för intern sterilisering
Instruktioner, borrmall och en uppsättning av två panelmonterade hullingförsedda beslag, acetalmuttrar och silikonpackningar.
Beställningsinformation:
Hullingförsedda skottbeslag säljs också separat (6149-0001 och 6149-0002).
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | 38-430 |
| Beskrivning | Stängning med hullingförsedd skottbeslag |
| Diameter (engelska) Innerslang | 1/4 tum |
| För användning med (utrustning) | Nalgene odlingskärl |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 4/Cs. |
| Antal per förpackning | 4 Pk. |
| Produkttyp | Stängning |
| Kvantitet | Fall av 4 |