Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropentorkare med stoppkran
Beskrivning
Se innehållet tydligt med det transparenta PC-skyddet Thermo Scientific™ Nalgene™ på polypropen-torkaren med stoppkran. Lättare än glas, den robusta polypropenkroppen är kompatibel med alla fasta uttorkningsmedel och skyddar mot brott. Denna torkare är endast för rumstempererat bruk och kan användas med eller utan vakuum. * * Plåten som visas på bilden ingår inte och finns inte tillgänglig. Använder Nalgene torkningsplatta 5312-0230 som säljs separat.
Funktioner:
- Full vakuum kan appliceras enligt medföljande instruktioner för korrekt prestanda
- Polypropenavstängningskran med PTFE-plugg kan användas med 0,25 tum (6,4 mm) ID-rör (rör säljs separat)
- Vakuumanslutningen är placerad på torkningskroppen, vilket gör locket lättare att hantera
- Rak borrningsdesign eliminerar läckage i stoppkranens vakuum
- Ingen packning behövs; fett gör att polykarbonattäcket är lufttätt även utan vakuum
- Infälld fälg håller fettet borta från bänkskivan när locket läggs ner
- Desiccator tar vilken standard 230 mm desiccatorplatta som helst, såsom Cat. Nr. 5312-0230 (säljs separat)
Anmärkning:
Desiccator är inte autoklavbar
Innehåller:
Täckning, Stopcock
Krävs
230 mm platta såsom Nalgene 5312-0230. (metallplatta på bilden ingår inte och finns inte tillgänglig)
Beställningsinformation:
Ersättningsfodral tillgängligt (Katt. Nr. 715311-0250)
Vänligen återvinn de korrugerade kartonger och LDPE påsar där dina Nalgene produkter är förpackade.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Desiccator Vacuum PP/PC 250 mm |
| Produkttyp | Top-laddad vakuumtorkare |
| Max. Spelrum ovanför plattan | 5,6 tum |
| Kvantitet | 1/Pk. 4/Cs. |
| Höjd (metrisk) | 24 cm |
| Höjd (engelska) | 9,6 tum |
| Diameter (engelska) Inre | 9,7 tum |
| Diameter (engelska) Yttre | 13 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 24.6 cm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 33 cm |
| Visa mer |