Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Graderade cylindrar i polypropen Economy
Description
Dispensera lätt vätskor med lättlästa, ingjutna graderingar som inte skaver. Överkomligt prissatt Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen Economy Graduated Cylindrar har en generös hällpip och uppvisar utmärkt kemikalie- och brottbeständighet. Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
- Genomskinligt
- Icke-våt
- Ekonomisk och återvinningsbar; designad för engångsbruk
- Ingen menisk som förvirrar avläsningarna, vilket möjliggör exakta mätningar
- Temperaturbeständighet upp till 135 °C°
- Stor, ribbad, rundad bas som ger förstärkning och stabilitet, och förhindrar rullning eller vältning
- Kalibrerad “för att innehålla “ och “leverera” vid 20 °C
Återvinningsinformation: Nalgene återanvändbara laboratorieprodukter är designade för att hålla i många år under typiska laboratorieförhållanden. Men som med alla hållbara produkter måste de så småningom tas ur bruk och bytas ut. Thermo Fisher Scientific uppmuntrar återvinning Nalgene av polypropen-laboratoriematerial i slutet av produktens livslängd i samhällen där polypropen kan återvinnas.
Nalgene Bägare och graderade cylindrar levereras i korrugatkartonger tillverkade av 100 % återvunnet material från konsument. Förpackningspåsar är gjorda av LDPE och är lätt återvinningsbara när etiketten tas bort. Fortsätt gärna att cykla och återvinna dina kartonger och påsar.
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Polypropen |
| Kalibrering | Att innehålla |
| Diameter (engelska) | 1,52 tum |
| Diameter (metrisk) | 38.6 mm |
| Kvantitet | 1/Pk., 12/Cs. |
| Examen | 2 mL |
| Form | Rund |
| Max. Temperatur (engelska) | 248 °F |
| För användning med (applikation) | Laboratorier |
| Show More |