Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Graderade cylindrar i polypropen Economy
Produktkod. 10068650
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
10068650 1000 mL 10 mL Varje
11399714 10 mL 0.2 mL Paket med 24
10189990 10 mL 0.2 mL Varje
10558141 25 mL 0.5 mL Varje
10038630 50 mL 1 mL Varje
10443901 100 mL 1 mL Varje
10068640 250 mL 2 mL -
10150041 500 mL 5 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10068650 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 36641000
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dispensera lätt vätskor med lättlästa, ingjutna graderingar som inte skaver med dessa prisvärda graderade cylindrar.
Dispensera lätt vätskor med lättlästa, ingjutna graderingar som inte skaver. Överkomligt prissatt Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen Economy Graduated Cylindrar har en generös hällpip och uppvisar utmärkt kemikalie- och brottbeständighet. Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
  • Genomskinligt
  • Icke-våt
  • Ekonomisk och återvinningsbar; designad för engångsbruk
  • Ingen menisk som förvirrar avläsningarna, vilket möjliggör exakta mätningar
  • Temperaturbeständighet upp till 135 °C°
  • Stor, ribbad, rundad bas som ger förstärkning och stabilitet, och förhindrar rullning eller vältning
  • Kalibrerad “för att innehålla “ och “leverera” vid 20 °C
Återvinningsinformation: Nalgene återanvändbara laboratorieprodukter är designade för att hålla i många år under typiska laboratorieförhållanden. Men som med alla hållbara produkter måste de så småningom tas ur bruk och bytas ut.    Thermo Fisher Scientific uppmuntrar återvinning Nalgene av polypropen-laboratoriematerial i slutet av produktens livslängd i samhällen där polypropen kan återvinnas.
Nalgene Bägare och graderade cylindrar levereras i korrugatkartonger tillverkade av 100 % återvunnet material från konsument.    Förpackningspåsar är gjorda av LDPE och är lätt återvinningsbara när etiketten tas bort.      Fortsätt gärna att cykla och återvinna dina kartonger och påsar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Polypropen
Kalibrering Att innehålla
Diameter (engelska) 2,46 tum
Diameter (metrisk) 62.5 mm
Kvantitet 1/Pk., 6/Cs.
Examen 10 mL
Form Rund
Max. Temperatur (engelska) 248 °F
För användning med (applikation) Laboratorier
Bastyp Rund
Höjd (engelska) 17 tum
Höjd (metrisk) 431.8 mm
ACT-etikett Ja
Produkttyp Graderad cylinder
Max. Temperatur (metrisk) 120 °C
Diameter (engelska) Inre 3,13 tum
Diameter (metrisk) Inre 79.5 mm