Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Graderade cylindrar i polypropen Economy
Produktkod. 10150041
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
10150041 500 mL 5 mL Varje
11399714 10 mL 0.2 mL Paket med 24
10189990 10 mL 0.2 mL Varje
10558141 25 mL 0.5 mL Varje
10038630 50 mL 1 mL Varje
10443901 100 mL 1 mL Varje
10068640 250 mL 2 mL -
10068650 1000 mL 10 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10150041 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 36640500
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dispensera lätt vätskor med lättlästa, ingjutna graderingar som inte skaver med dessa prisvärda graderade cylindrar.
Dispensera lätt vätskor med lättlästa, ingjutna graderingar som inte skaver. Överkomligt prissatt Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen Economy Graduated Cylindrar har en generös hällpip och uppvisar utmärkt kemikalie- och brottbeständighet. Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
  • Genomskinligt
  • Icke-våt
  • Ekonomisk och återvinningsbar; designad för engångsbruk
  • Ingen menisk som förvirrar avläsningarna, vilket möjliggör exakta mätningar
  • Temperaturbeständighet upp till 135 °C°
  • Stor, ribbad, rundad bas som ger förstärkning och stabilitet, och förhindrar rullning eller vältning
  • Kalibrerad “för att innehålla “ och “leverera” vid 20 °C
Återvinningsinformation: Nalgene återanvändbara laboratorieprodukter är designade för att hålla i många år under typiska laboratorieförhållanden. Men som med alla hållbara produkter måste de så småningom tas ur bruk och bytas ut.    Thermo Fisher Scientific uppmuntrar återvinning Nalgene av polypropen-laboratoriematerial i slutet av produktens livslängd i samhällen där polypropen kan återvinnas.
Nalgene Bägare och graderade cylindrar levereras i korrugatkartonger tillverkade av 100 % återvunnet material från konsument.    Förpackningspåsar är gjorda av LDPE och är lätt återvinningsbara när etiketten tas bort.      Fortsätt gärna att cykla och återvinna dina kartonger och påsar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Polypropen
Kalibrering Att innehålla
Diameter (engelska) 1,93 tum
Diameter (metrisk) 49 mm
Kvantitet 1/Pk., 8/Cs.
Examen 5 mL
Form Rund
Max. Temperatur (engelska) 248 °F
För användning med (applikation) Laboratorier
Bastyp Rund
Höjd (engelska) 14,3 tum
Höjd (metrisk) 363.2 mm
ACT-etikett Ja
Produkttyp Graderad cylinder
Max. Temperatur (metrisk) 120 °C
Diameter (engelska) Inre 2,51 tum
Diameter (metrisk) Inre 63.8 mm