Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Graderade cylindrar i polypropen Economy
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11399714
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen unitSize
11399714 10 mL 0.2 mL Paket med 24
10189990 10 mL 0.2 mL Varje
10558141 25 mL 0.5 mL Varje
10038630 50 mL 1 mL Varje
10443901 100 mL 1 mL Varje
10068640 250 mL 2 mL -
10150041 500 mL 5 mL Varje
10068650 1000 mL 10 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11399714 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 36640010
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dispensera lätt vätskor med lättlästa, ingjutna graderingar som inte skaver med dessa prisvärda graderade cylindrar.
Dispensera lätt vätskor med lättlästa, ingjutna graderingar som inte skaver. Överkomligt prissatt Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen Economy Graduated Cylindrar har en generös hällpip och uppvisar utmärkt kemikalie- och brottbeständighet. Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
  • Translucent
  • Non-wetting
  • Economical and recyclable; designed for single-use
  • No meniscus to confuse readings, allowing for accurate measurements
  • Temperature resistance up to 135°C (275°F)
  • Large, ribbed, rounded base that provides reinforcement and stability, preventing rolling or tipping
  • Calibrated “To Contain“ and “To Deliver” at 20°C
Recycling Information: Nalgene reusable labware products are designed to last many years under typical laboratory conditions. Yet, as with all durable products, they need to be retired and replaced eventually.  Thermo Fisher Scientific encourages recycling Nalgene polypropylene labware at end of product life in communities where polypropylene can be recycled.
Nalgene beakers and graduated cylinders are delivered in corrugate cartons made from 100% post-consumer recycled material.  Packaging bags are made from LDPE and are readily recyclable once the label is removed.   Please continue to cycle and recycle your cartons and bags.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Polypropen
Kalibrering Att innehålla
Diameter (engelska) 0.53 in.
Diameter (metrisk) 13.5 mm
Kvantitet 1/Pk., 24/Cs.
Examen 0.2 mL
Form Rund
Max. Temperatur (engelska) 248 °F
För användning med (applikation) Laboratorier
Bastyp Rund
Höjd (engelska) 3,85 tum.
Höjd (metrisk) 97.8 mm
ACT-etikett Ja
Produkttyp Graderad cylinder
Max. Temperatur (metrisk) 120 °C
Diameter (engelska) Inre 0.87 in.
Diameter (metrisk) Inre 22.1 mm