Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropen, Ändkapslar, mini
Produktkod. 10798501
Kvantitet:
Varje
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10798501
Brand: Thermo Scientific™ 26650075
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med:Nalgene Sanitära Carboys
Stäng säkert av 3/4 tum eller 3 tum sanitära portar på carboys med Thermo Scientific™ Nalgene™ Ändkapslar av polypropen. Dessa är pålitliga, repeterbara tätningar när de används i kombination med en silikonpackning och äkta unionsklämma. Ett spår på undersidan av gaveln accepterar standard sanitetspackningar för tätning av systemen.
  • Tätar sanitära portar på Nalgene Sanitary Carboys (nr 2630 och 2640)
  • USP Klass VI
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsstorlek 19 mm
Beskrivning 0,75 tum Mini (19 mm)
Diameter (metrisk) Innerslang 16 mm
För användning med (utrustning) Nalgene Sanitära Carboys
Material Polypropen
Produkttyp Lock
Kvantitet Varje