Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-kolvar av polypropensampolymer
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10065200
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Stängningsstorlek:
Stoppare nr 10
Stoppare nr 7
Stoppare nr 8
Stopper No. 3
Stopper No. 6
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 2
Paket med 4
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10065200 2000 mL Stoppare nr 10 Paket med 2
10470001 125 mL Stopper No. 3 Paket med 12
10444881 250 mL Stopper No. 6 Paket med 6
10633151 500 mL Stoppare nr 7 Paket med 4
10749681 1000 mL Stoppare nr 8 Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10065200 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 41022000
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera dessa kolvar med de flesta laboratoriereagenser och lösningar på grund av deras utmärkta kemiska kompatibilitet och splittringssäkra konstruktion.
Välja Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropensampolymer Erlenmeyer-kolvar för användning med ett brett utbud av laboreagenser och lösningar på grund av deras utmärkta kemiska kompatibilitet. Robust, spricksäker konstruktion och låg vikt jämfört med glas gör dessa kolvar till ett värdefullt inslag i laboratoriesäkerhetsprogram.
  • Translucent wall makes liquid level easily visible
  • 2000mL size has molded-in graduations
  • Mouth sized to accept standard sized stoppers (stopper sold separately)
  • Repeatedly autoclavable for long life and rigorous use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 64 oz.
Beskrivning Flask Erlenmeyer PP 2000mL
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material PPCO
nr per ärende 6
Antal per förpackning 2
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Mun stil Smal
Sterilitet Icke-steril
Bottenform Vanlig
Stängningsstorlek Stoppare nr 10