Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-kolvar av polypropensampolymer
Description
Välja Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropensampolymer Erlenmeyer-kolvar för användning med ett brett utbud av laboreagenser och lösningar på grund av deras utmärkta kemiska kompatibilitet. Robust, spricksäker konstruktion och låg vikt jämfört med glas gör dessa kolvar till ett värdefullt inslag i laboratoriesäkerhetsprogram.
- Translucent wall makes liquid level easily visible
- 2000mL size has molded-in graduations
- Mouth sized to accept standard sized stoppers (stopper sold separately)
- Repeatedly autoclavable for long life and rigorous use
Spécification
Spécification
| Kapacitet (engelska) | 4 oz. |
| Beskrivning | Flask Erlenmeyer PP 125mL |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Material | PPCO |
| nr per ärende | 24 |
| Antal per förpackning | 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Graderad | Nej |
| Mun stil | Smal |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.