Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-kolvar av polypropensampolymer
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10749681
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Stängningsstorlek:
Stoppare nr 10
Stoppare nr 8
Stopper No. 3
Stopper No. 6
Stopper No. 7
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 2
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 10749681
Brand: Thermo Scientific™ 41021000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera dessa kolvar med de flesta laboratoriereagenser och lösningar på grund av deras utmärkta kemiska kompatibilitet och splittringssäkra konstruktion.
Välja Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropensampolymer Erlenmeyer-kolvar för användning med ett brett utbud av laboreagenser och lösningar på grund av deras utmärkta kemiska kompatibilitet. Robust, spricksäker konstruktion och låg vikt jämfört med glas gör dessa kolvar till ett värdefullt inslag i laboratoriesäkerhetsprogram.
  • Translucent wall makes liquid level easily visible
  • 2000mL size has molded-in graduations
  • Mouth sized to accept standard sized stoppers (stopper sold separately)
  • Repeatedly autoclavable for long life and rigorous use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Beskrivning Flask Erlenmeyer PP 1000mL
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material PPCO
nr per ärende 6
Antal per förpackning 2
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Nej
Mun stil Smal
Sterilitet Icke-steril
Bottenform Vanlig
Stängningsstorlek Stoppare nr 8