Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropenfyllda provrörspinnar
Beskrivning
Håll provtagningsrör, reaktionsrör och provrör med Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyllda provrörshållare av polypropen. Rack är lämpliga för torkning av glasplattor som används vid elektrofores, såväl som kromatografiplattor. Dessa kemiskt resistenta och autoklaverbara ställ kommer inte att flyta i ett vattenbad.
- Consist of an array of pegs spaced to hold given-diameter test tubes while allowing full view of the tube contents
- Pegs also hold tubes in inverted position for drying
- When inverted, ribs keep tubes off base to allow drainage through holes and minimize collection of airborne contaminants inside the tubes
- Suitable for drying glass plates used in electrophoresis, as well as chromatography plates
- Higher specific gravity than water so stays submerged in a water bath — won't float
- Autoclavable
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Test Tube Rack Peg Blue PP 17mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blått |
| Håller | Tubes (14 to 17 mm) |
| Material | Filled Polypropylene |
| Positioner | 50 |
| Form | Rektangulär |
| För användning med (utrustning) | 14-17 mm rör |
| nr per ärende | 8 |
| Antal per förpackning | 2 |
| Visa mer |