Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropenfyllda provrörspinnar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10400241
Change view
Färg:
Blått
Vitt
För användning med (utrustning):
10-13 mm rör
14-17 mm rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg För användning med (utrustning) unitSize
10400241 Vitt 10-13 mm rör Paket med 2
10248680 Vitt 14-17 mm rör Paket med 2
10763481 Blått 10-13 mm rör Paket med 2
10300961 Blått 14-17 mm rör Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10400241 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 59770013
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll provtagningsrör, reaktionsrör och provrör med dessa provrörshållare av polypropen. Lämplig för torkning av glasskivor och kromatografiplattor.
Håll provtagningsrör, reaktionsrör och provrör med Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyllda provrörshållare av polypropen. Rack är lämpliga för torkning av glasplattor som används vid elektrofores, såväl som kromatografiplattor. Dessa kemiskt resistenta och autoklaverbara ställ kommer inte att flyta i ett vattenbad.
  • Consist of an array of pegs spaced to hold given-diameter test tubes while allowing full view of the tube contents
  • Pegs also hold tubes in inverted position for drying
  • When inverted, ribs keep tubes off base to allow drainage through holes and minimize collection of airborne contaminants inside the tubes
  • Suitable for drying glass plates used in electrophoresis, as well as chromatography plates
  • Higher specific gravity than water so stays submerged in a water bath — won't float
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Test Tube Rack Peg Wht PP 13mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller 10 till 13 mm rör
Material Filled Polypropylene
Positioner 96
Form Rektangulär
För användning med (utrustning) 10-13 mm rör
nr per ärende 8
Antal per förpackning 2
Mått (L x B x H) 7 x 5 x 2.5 in. (17.9 x 12.7 x 6.4 cm)
Längd (metrisk) 17.9 cm
Längd (engelska) 7 tum
Bredd (engelska) 5 tum
Höjd (engelska) 2,5 tum
Diameter (metrisk) öppning 13 mm
Produkttyp Test Tube Peg Rack
Diameter (metrisk) Inre 13 mm
Höjd (metrisk) 6.4 cm
Array 8 x 12
Bredd (metrisk) 12.7 cm