Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flytande mikrorörstativ i polypropen
Produktkod. 10292371
Change view
Positioner:
8
16
20
Form:
Fyrkantig
Rund
missing translation for 'unitSize':
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Positioner Form missing translation for 'unitSize'
10292371 16 Fyrkantig Paket med 4
10488692 20 Rund Paket med 4
10613991 8 Rund Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 10292371 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 59740404
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
View all promotions
I lager
Tina, kyl och inkubera prover vid förhöjda eller reducerade temperaturer med dessa flytande mikrorörsställ, som är särskilt användbara i genetisk kloning, mikrobiologi och immunologilabb.
Tina, kyl och inkubera prover vid förhöjda eller reducerade temperaturer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Flytande mikrorörstativ i polypropen. Dessa ställ är särskilt användbara i genetisk kloning, mikrobiologi och immunologilabb och erbjuder utmärkt temperaturbeständighet från -70° till +100 °C (-94° till +212 °F). Rör stöds i stativet under läppen. Fyrkantiga eller runda ställ har ingjutna bokstäver och siffror vid varje hål för enkel providentifiering.
Funktioner:
  • Fyrkantiga och runda rack för att inkubera 0,5 till 2,0 ml mikrocentrifugrör vid förhöjda eller reducerade temperaturer i vatten eller isbad
  • Runda rack passar bekvämt i 400 eller 1000 ml bägare
  • Fyrkantiga racks är designade för stabil flytning i turbulenta vattenbad. — Racks flyter med full last av fyllda tuber
  • På bänkskivor förhindrar rackben att botten på rören nuddar bänkskivan
  • Handtaget ger smidig transport, omrörning och borttagning från vattenbadet
  • Varje hål har inbäddade bokstäver och siffror för enkel providentifiering
Anmärkning:
Ställ är inte autoklaverbara.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Håller Mikrorör (1 till 2 ml)
Material Polypropen
Positioner 16
Form Fyrkantig
För användning med (utrustning) Rörstorlekar: 1,0, 1,2 och 2,0 ml
nr per ärende 16
Antal per förpackning 4
Längd (metrisk) 103 mm
Produkttyp Flytande mikrorörsställ
Höjd (metrisk) 65 mm
Array 4 x 4
Bredd (metrisk) 103 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.