Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flytande mikrorörstativ i polypropen
Produktkod. 10613991
Change view
Positioner:
8
16
20
Form:
Fyrkantig
Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Positioner Form Förpackningsstorlek
10613991 8 Rund Paket med 4
10292371 16 Fyrkantig Paket med 4
10488692 20 Rund Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10613991 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 59744015
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tina, kyl och inkubera prover vid förhöjda eller reducerade temperaturer med dessa flytande mikrorörsställ, som är särskilt användbara i genetisk kloning, mikrobiologi och immunologilabb.
Tina, kyl och inkubera prover vid förhöjda eller reducerade temperaturer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Flytande mikrorörstativ i polypropen. Dessa ställ är särskilt användbara i genetisk kloning, mikrobiologi och immunologilabb och erbjuder utmärkt temperaturbeständighet från -70° till +100 °C (-94° till +212 °F). Rör stöds i stativet under läppen. Fyrkantiga eller runda ställ har ingjutna bokstäver och siffror vid varje hål för enkel providentifiering.
Features:
  • Square- and round-style racks for incubating 0.5 to 2.0mL microcentrifuge tubes at elevated or reduced temperatures in water or ice baths
  • Round-style racks fit conveniently inside 400 or 1000mL beakers
  • Square racks are designed for stable flotation in turbulent water baths — racks will float with a full load of filled tubes
  • On benchtop, rack legs prevent bottom of tubes from touching bench surface
  • Handle provides convenient transport, agitation and removal from water bath
  • Each hole has molded-in letters and numbers for easy sample identification
Note:
Racks are not autoclavable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Håller Microtubes (1 to 2 mL)
Material Polypropen
Positioner 8
Form Rund
För användning med (utrustning) Tube sizes: 1.0, 1.2, 1.5 and 2.0mL
nr per ärende 16
Antal per förpackning 4
Produkttyp Floating Microtube Rack
Diameter (metrisk) Inre 66 mm
Array 8