Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vätskeöverföringsförslutning av polypropen
Produktkod. 10498412
Change view
Trådstorlek (metrisk):
S2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) Förpackningsstorlek
10498412 S2 mm Paket med 6
1 options
Produktkod. 10498412 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DS21530700
Beräknad leverans: 21-01-2027
Utför vätskeöverföring i labbet eller fältet med denna 70 mm förslutning som är kompatibel med Thermo Scientific™ Nalgene™ Mason Jars (kat. nr 2115).
Utför vätskeöverföring i labbet eller fältet med 70 mm Thermo Scientific™ Nalgene™ Vätskeöverföringsförslutning av polypropen. Förslutningar är kompatibla med Nalgene Mason-burkar (kat. nr. 2115), 125 och 500 ml Nalgene Raksidiga burkar (kat. nr. 2116, 2117, 2118, 2119), säljs separat. Använd dessa förslutningar för sugning, evakuering, blödning av vätskeledningar, provtagning eller överföring av reagens. Två ventilationsportar är ingjutna i toppen av förslutningen (endast externa hanportar; ingen anslutning för interna fallrör), vilket möjliggör extern anslutning till en vakuum- eller tryckpump med 1/4 tum. ID flexibel slang (slang säljs separat).
  • Förslutningen passar på Nalgene Mason Jars eller 125 och 250 ml raka burkar för perfekt passform
  • Externa portrör är gjutna till förslutning för längre livslängd
  • Vakuumgräns: 5″ (127 mm) Hg
  • Tryckgräns: 2psig (0,137 bar)
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Beskrivning Nalgene Flud-överföringsförslutning av polypropen, 6/cs.
Material Polypropen
nr per ärende 6
Antal per förpackning 6
Trådstorlek (metrisk) S2 mm
Halsfinish 70 mm
För användning med (utrustning) Nalgene Mason-burkar eller 125 och 250 ml raka burkar
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Vätskeöverföringslock