Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Teströrsställ för allmänt bruk av polypropen
Produktkod. 10579841
Change view
Array:
3 x 8
4 x 10
För användning med (utrustning):
13-16 mm rör
16-20 mm rör
21-25 mm rör
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Array För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10579841 4 x 10 13-16 mm rör Varje
10179970 4 x 10 16-20 mm rör Varje
10672591 3 x 8 21-25 mm rör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10579841 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 59300016
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stacken tom Thermo Scientific™ Nalgene™ Provrörsställ av polypropen för allmänna ändamål med andra ställ av samma längd.
Stacken tom Thermo Scientific™ Nalgene™ Provrörsställ av polypropen för allmänna ändamål med andra ställ av samma längd. Dessa ställ finns tillgängliga med handtag för enkel transport. Hålen är nyckelade med ingjutna siffror och bokstäver för enkel identifiering av rör.
  • Överlägsen kemisk resistens gör dessa kompatibla med många kemikalier i laboratoriet
  • Högre specifik vikt än vatten, så att det som är nedsänkt i ett vattenbad—flyter inte
Anmärkning:
Dessa ställ är INTE autoklavbara
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Provrörsställ PP 16 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Håller Rör (13 till 16 mm)
Material Polypropen
Positioner 40
Form Rektangulär
Staplingsbar Nej
För användning med (utrustning) 13-16 mm rör
nr per ärende 4
Antal per förpackning 1
Längd (metrisk) 28.5 cm
Längd (engelska) 11 tum
Bredd (engelska) 4,5 tum.
Diameter (metrisk) öppning 16 mm
Produkttyp Provrörsställ
Diameter (metrisk) Inre 16 mm
Hyllor 3 nivåer
Array 4 x 10
Bredd (metrisk) 11.5 cm