Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Teströrsställ för allmänt bruk av polypropen
Beskrivning
Stacken tom Thermo Scientific™ Nalgene™ Provrörsställ av polypropen för allmänna ändamål med andra ställ av samma längd. Dessa ställ finns tillgängliga med handtag för enkel transport. Hålen är nyckelade med ingjutna siffror och bokstäver för enkel identifiering av rör.
- Superior chemical resistance make these compatible for many chemicals in the lab
- Higher specific gravity than water so stays submerged in a water bath—won't float
Note:
These racks are NOT autoclavable
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Test Tube Rack PP 30mm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Vitt |
| Håller | Rör (25 till 30 mm) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 24 |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Nej |
| För användning med (utrustning) | 21-25 mm rör |
| nr per ärende | 4 |
| Visa mer |