Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Graderade cylindrar av polypropen
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10404091
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10404091
Brand: Thermo Scientific™ 36622000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomför applikationer exakt med dessa graderade cylindrar, som har generösa hällpipar och ingjutna graderingar.
Genomför ansökningar noggrant med Thermo Scientific™ Nalgene™ Graderade cylindrar av polypropen, som har generösa hällpipar, ingjutna graderingar och en stor blå bas. Det finns ingen menisk som förvirrar avläsningar, vilket eliminerar gissningar; cylindrarna kan steriliseras kemiskt och är lämpliga för mat och dryck. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
Funktioner
  • Utmärkt kemikalieresistens för en mängd olika lösningar
  • Tål temperaturer upp till 135 °C (275 °F) för en mängd olika användningsområden
  • Autoklaverbar (autoklavering påverkar noggrannheten)
  • Ingjutna graderingar är screentryckta för enkel läsning (endast 10 ml till 1 L storlekar)
Beställningsinformation:
Individuellt förpackade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Polypropen
Tolerans ±12 mL
Objektbeskrivning Graduated Cylinder PP 2000mL
Certifikat och efterlevnad ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, del 177.1520
nr per ärende 4
Kalibrering Att innehålla, att leverera
Diameter (engelska) 4.08 in.
skala 200mL to 2000mL in 20mL increments
Diameter (metrisk) 103.6 mm
Examen 20 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Gräns för fel ±12.0mL
Max. Temperatur 121 °C
Form Rund
Diameter (metrisk) Insida 81 mm
Diameter (engelska) Insida 3.19 in.
Max. Temperatur (engelska) 250 °F
Bastyp Hexagonal
Höjd (engelska) 20,6 tum
Höjd (metrisk) 523.2 mm
Typ Graderad cylinder
ACT-etikett Ja