Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Graderade cylindrar av polypropen
Beskrivning
Genomför ansökningar noggrant med Thermo Scientific™ Nalgene™ Graderade cylindrar av polypropen, som har generösa hällpipar, ingjutna graderingar och en stor blå bas. Det finns ingen menisk som förvirrar avläsningar, vilket eliminerar gissningar; cylindrarna kan steriliseras kemiskt och är lämpliga för mat och dryck. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
- Utmärkt kemikalieresistens för en mängd olika lösningar
- Tål temperaturer upp till 135 °C (275 °F) för en mängd olika användningsområden
- Autoklaverbar (autoklavering påverkar noggrannheten)
- Ingjutna graderingar är screentryckta för enkel läsning (endast 10 ml till 1 L storlekar)
Beställningsinformation:
Individuellt förpackade
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Polypropen |
| Tolerans | ±6 ml |
| Certifikat och efterlevnad | Del 177.1520, ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706 |
| Kalibrering | Att innehålla, att leverera |
| Diameter (engelska) | 3,15 tum. |
| skala | 30 ml till 1000 ml i steg på 10 ml |
| Diameter (metrisk) | 80 mm |
| Inkluderar | Blå polypropen bas |
| Kvantitet | 1/Pk., 6/Cs. |
| Visa mer |