Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropen Griffin lågformade plastbägare
Beskrivning
Utför exakt och effektiv hällning med Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffinbägare av polypropen i låg form, med en design med en pip och lättlästa silkescreenade graderingar. Robust, återanvändbar konstruktion som håller i flera år under typiska labbförhållanden. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Uppfyller ISO/DIN 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Precision. Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
- Ribs for easy stacking
- Silk-screened with graduations, size code, resin code, catalog number, max. temperature and “No Flame” symbol for easy identification and safe use
- Autoclavable/Graduated
- Meets ISO/DIN 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturligt genomskinligt |
| Beskrivning | Beaker Griffin Low-Form PP 1000 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | PPCO |
| Graduation Range | 100 till 1000 ml |
| Ökar | 50 mL |
| Kvantitet | 3/Pk.; 12/Cs. |
| Typ | Bägare |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.