Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropen Griffin lågformade plastbägare
Descrizione
Utför exakt och effektiv hällning med Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffinbägare av polypropen i låg form, med en design med en pip och lättlästa silkescreenade graderingar. Robust, återanvändbar konstruktion som håller i flera år under typiska labbförhållanden. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Uppfyller ISO/DIN 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Precision. Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
- Ribs for easy stacking
- Silk-screened with graduations, size code, resin code, catalog number, max. temperature and “No Flame” symbol for easy identification and safe use
- Autoclavable/Graduated
- Meets ISO/DIN 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy
Specifica
Specifica
| Kapacitet (engelska) | 135,25 uns |
| Färg | Naturligt genomskinligt |
| Beskrivning | Beaker Griffin Low-Form PP 4000 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 4000 mL |
| Material | PPCO |
| Graduation Range | 500 to 4000 mL |
| Ökar | 250 mL |
| Kvantitet | 1/Pk.; 4/Cs. |
| Typ | Bägare |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.