Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropen Griffin lågformade plastbägare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10116310
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 3
Paket med 4
Paket med 6
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10116310 30 mL Paket med 12
10556361 50 mL Paket med 12
10176350 100 mL Paket med 12
10340481 150 mL Paket med 12
10547882 250 mL Paket med 6
10166400 400 mL Paket med 6
10761411 600 mL Paket med 4
10084810 1000 mL Paket med 3
10084820 2000 mL Varje
10094820 4000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10116310 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 12010030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    394.00 SEK
    388.69 SEK / Paket med 12
    Save 5.31 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 16-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför exakt och effektiv upphällning med dessa lågformade bägare, med en design med en pip och lättlästa silkescreenade graderingar.
Utför exakt och effektiv hällning med Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Griffin Low-Form Beakers, med en enkel pip och lättlästa screentryckta graderingar. Robust, återanvändbar konstruktion som håller i åratal under typiska laboratorieförhållanden. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låg lakbar och utvinningsbar tillgång. Uppfyller ISO/DIN 7056 internationella standarder för laboratorieplastvarunoggrannhet. Denna produkt är ACT märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade och hållbara köpbeslut.
Features:
  • Ribs for easy stacking
  • Silk-screened with graduations, size code, resin code, catalog number, max. temperature and “No Flame” symbol for easy identification and safe use
  • Autoclavable/Graduated
  • Meets ISO/DIN 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturligt genomskinligt
Beskrivning Beaker Griffin Low-Form PP 30 mL
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Material PPCO
Graduation Range 5 to 30 mL
Ökar 5 mL
Kvantitet 12/Pk.; 48/Cs.
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO/DIN 7056
skala 5mL to 30mL in 5 mL increments
Stil Griffin, låg form
ACT-etikett Ja