Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropen, Heavy-Duty Vacuum Carboy med handtag
Produktkod. 10728681
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10728681 10 L Varje
10274301 20 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10728681 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22260020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1322.93 SEK
    1109.08 SEK / Paket med 1
    Save 213.85 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: Idealisk för de mest extrema serviceförhållandena; Autoklaverbar; Stängningsmaterial: polypropen; Färg: Vit
Idealisk för de mest extrema serviceförhållandena Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropen Heavy Duty Vacuum Carboy är användbar som en vakuumfälla och håller ett fullt vakuum upp till åtta timmar. Tillverkad av tjockväggig naturlig polypropen för att ge extra styrka, den levereras med en vit 83B PP-förslutning med termoplastisk elastomer (TPE) packning. Anpassningsalternativ tillgängliga för vätskeöverföringsapplikationer. Passar perfekt med en mängd olika valfria 83B-förslutningar med standardslanguppsättningar (som t.ex. Nalgene™ Bästa Works™ , Nalgene™ Påfyllning/ventilering) och anpassade slanguppsättningar.
  • Autoklaverbar när förslutningsgängorna är urkopplade och kärlet är tomt
  • Ej klassad för tryckanvändning
Beställningsinformation:
  • För stängningsalternativ i vakuumapplikationer, använd med Nalgene Snabbpåfyllning/ventilationsförslutningar (kat. nr. 2158), eller Nalgene Påfyllnings-/ventilationsförslutningar (kat. nr. 2162)
  • Ytterligare tillbehör inkluderar Nalgene Hullingförsedda skottbeslag (kat.nr 6149)
  • För storlekar på 1 till 5 L, se Nalgene Kraftiga vakuumflaskor (kat. nr. 2126)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 83B
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 250 mm
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Förvaring, Transport ​
Inkluderar Kraftig vakuumkarjong med handtag
Material Polypropen
nr per ärende 6/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Carboy med handtag
Sterilitet Icke-steril
Volym (engelska) Brim 3 gal.
Volym (metrisk) Brätt 12 L
Arbetsflödessteg Lagring av processlösningar uppströms. Validering uppströms