Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropenburkar med lock
Produktkod. 10641912
Change view
Kapacitet (metrisk):
2.2 L
4.6 L
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10641912 4.6 L Varje
10656011 2.2 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10641912 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 53520004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara och transportera fasta ämnen med dessa polypropenburkar som är kemiskt kompatibla med ett brett utbud av laboratoriematerial.
Förvara och transportera fasta ämnen med Thermo Scientific™ Nalgene™ Burkar av polypropen. Dessa burkar är kemiskt kompatibla med ett brett utbud av laboratoriematerial.
  • Straight sides and no neck making access and retrieval easy
  • Larger sizes make excellent waste crocks
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 qt., 4.6L
Kapacitet (metrisk) 4.6 L
Kapacitet (engelska) 4 qt.
Färg Genomskinligt
Diameter (engelska) 6,6 tum.
För användning med (applikation) Förvaring och transport
Inkluderar Täcka
Material Polypropen
nr per ärende 6
Antal per förpackning 1
Vikt (metrisk) 0.53 kg
Klarhet Genomskinligt
Form Rund
Höjd (metrisk) 239 mm
Produkttyp Burk
Höjd (engelska) 9,4 tum
Diameter (metrisk) 168 mm
Förslutningstyp Lock