Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropenburkar med lock
Beskrivning
Förvara och transportera fasta ämnen med Thermo Scientific™ Nalgene™ Burkar av polypropen. Dessa burkar är kemiskt kompatibla med ett brett utbud av laboratoriematerial.
- Raka sidor och ingen hals vilket gör åtkomst och hämtning enkel
- Större storlekar är utmärkta avfallskrukor
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 2.25 qt., 2.2L |
| Kapacitet (metrisk) | 2.2 L |
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (engelska) | 5,2 tum |
| För användning med (applikation) | Förvaring och transport |
| Inkluderar | Täcka |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 6 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Vikt (metrisk) | 0.33 kg |
| Visa mer |