Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropenburkar med lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4521774
Kapacitet (metrisk):
2.2 L
4.6 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10656011
Brand: Thermo Scientific™ 53520002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara och transportera fasta ämnen med dessa polypropenburkar som är kemiskt kompatibla med ett brett utbud av laboratoriematerial.
Förvara och transportera fasta ämnen med Thermo Scientific™ Nalgene™ Burkar av polypropen. Dessa burkar är kemiskt kompatibla med ett brett utbud av laboratoriematerial.
  • Straight sides and no neck making access and retrieval easy
  • Larger sizes make excellent waste crocks
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 2.25 qt., 2.2L
Kapacitet (metrisk) 2.2 L
Kapacitet (engelska) 2.25 qt.
Färg Genomskinligt
Diameter (engelska) 5,2 tum
För användning med (applikation) Förvaring och transport
Inkluderar Täcka
Material Polypropen
nr per ärende 6
Antal per förpackning 1
Vikt (metrisk) 0.33 kg
Klarhet Genomskinligt
Form Rund
Höjd (metrisk) 192 mm
Produkttyp Burk
Höjd (engelska) 7,6 tum.
Diameter (metrisk) 131 mm
Förslutningstyp Lock