Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kannor av polypropensampolymer (PPCO) med förslutning
Beskrivning
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen Copolymer (PPCO) kannor med förslutning är lämpliga för hantering av frätande vätskor med gummihandskar. Dessa lätta kannor erbjuder utmärkt kemikaliebeständighet och är läckagesäkra† när den används med Nalgene stängningar . Hällpipen är förskjuten för enkel, exakt hällning. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Nalgene Kannor av polypropensampolymer är autoklaverbara för sterilisering.
- Lättvikt för enkel hantering och för att bära—en tredjedel av glasets vikt
- Autoklavbar/Läckagesäker†
Innehåller:
Polypropenskruvlock
Anmärkning:
Koppla loss gängorna helt eller ta bort locket innan du autoklaverar polypropenkopolymer (PPCO) -dunkar. För bästa resultat, autoklav med en korrekt ventilerad stängning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 2 gal., 8 l |
| Kapacitet (metrisk) | 8 L |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Kanna |
| Diameter (engelska) | 7,6 tum |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,5 tum |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 39 mm |
| Inkluderar | Stort bärhandtag |
| Material | PPCO |
| nr per ärende | 6 |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.