Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kannor av polypropensampolymer (PPCO) med förslutning
Produktkod. 11774364
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 L
8 L
Stängningsstorlek:
38-430 mm
53B
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
11774364 4 L 38-430 mm Varje
10335941 8 L 53B Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11774364 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22210010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    453.00 SEK
    397.19 SEK / Paket med 1
    Save 55.81 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Hantera frätande vätskor på ett säkert sätt med gummihandskar och det stora bärhandtaget på denna lätta polypropenkanna.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen Copolymer (PPCO) kannor med förslutning är lämpliga för hantering av frätande vätskor med gummihandskar. Dessa lätta kannor erbjuder utmärkt kemikaliebeständighet och är läckagesäkra† när den används med Nalgene stängningar . Hällpipen är förskjuten för enkel, exakt hällning. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Nalgene Kannor av polypropensampolymer är autoklaverbara för sterilisering.
Funktioner:
  • Lättvikt för enkel hantering och för att bära—en tredjedel av glasets vikt
  • Autoklavbar/Läckagesäker†
Innehåller:
Polypropenskruvlock
Anmärkning:
Koppla loss gängorna helt eller ta bort locket innan du autoklaverar polypropenkannor. För bästa resultat, autoklav med en korrekt ventilerad stängning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 gal., 4 L
Kapacitet (metrisk) 4 L
Färg Genomskinligt
Beskrivning Kanna
Diameter (engelska) 5,9 tum
Diameter (engelska) Innerhals 0,9 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 25 mm
Inkluderar Stort bärhandtag
Material PPCO
nr per ärende 6
Antal per förpackning 1
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Höjd (metrisk) 304 mm
Höjd (engelska) 30,08 cm
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-430 mm
Diameter (metrisk) 152 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 1 gal.
Form Rund
Produkttyp Kanna
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.