Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kannor av polypropensampolymer (PPCO) med förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4521782
Kapacitet (metrisk):
4 L
8 L
Stängningsstorlek:
38-430 mm
53B
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11774364
Brand: Thermo Scientific™ 22210010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Hantera frätande vätskor på ett säkert sätt med gummihandskar och det stora bärhandtaget på denna lätta polypropenkanna.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen Copolymer (PPCO) kannor med förslutning är lämpliga för hantering av frätande vätskor med gummihandskar. Dessa lätta kannor erbjuder utmärkt kemikaliebeständighet och är läckagesäkra† när den används med Nalgene stängningar . Hällpipen är förskjuten för enkel, exakt hällning. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Nalgene Kannor av polypropensampolymer är autoklaverbara för sterilisering.
Features:
  • Lightweight for easy handling and carrying—one-third the weight of glass
  • Autoclavable/Leakproof†
Includes:
Polypropylene screw caps
Note:
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving polypropylene jugs. For the best results, autoclave using a properly vented closure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 gal., 4 L
Kapacitet (metrisk) 4 L
Kapacitet (engelska) 1 gal.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Jug
Diameter (engelska) 5,9 tum
Diameter (engelska) Innerhals 0.9 in.
Diameter (metrisk) Innerhals 25 mm
Inkluderar Large carrying handle
Material PPCO
nr per ärende 6
Antal per förpackning 1
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 304 mm
Produkttyp Kanna
Höjd (engelska) 30,08 cm
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-430 mm
Diameter (metrisk) 152 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.