Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pneumatisk tråg av polypropen
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11329564
:
Tråg Pneumatic Pp
Produktkod. 11329564
Brand: Thermo Scientific™ 68200010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speciell slinga förhindrar vätskeåterströmning.
Detta tråg är lätt och rostfritt och har inga vassa hörn eller separata delar att förlora.
  • Avsmalnande sidor för häckning
  • Bridge stödjer fyra breda munnar 8,5 oz. (250 ml) flaskor
  • Gasslangen passerar genom en slinga för att förhindra att vätska strömmar in i gasledningen
  • Vätskeinlopps- och utloppsanslutningar accepterar 0,25 ID x0,38 tum. ytterdiameter (6.4x 9,5 mm) rör
  • Mått: 12,25Lx 6,75Wx 3 tum H (31x 17x 7,6 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B x H) 12,25 x 6,75 x 3 tum. (31 x 17 x 7,6 cm)
Höjd (metrisk) 7.6 mm
Längd (metrisk) 31 cm
Material Polypropen
Typ Pneumatiskt tråg
Bredd (metrisk) 17 cm
Längd (engelska) 12 tum
Höjd (engelska) 3 tum
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 6,75 tum.