Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Hällpip av polypropen
Trådstorlek (metrisk):
S2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
Njut av enkel dispensering av vätska med en hand utan att lämna flaskor helt öppna för miljön. Thermo Scientific™ Nalgene™ Hällpip av polypropen är gjord för att passa alla Nalgene flaskor med 38-430 hals finish. Ventilerad för att tillåta jämnt flöde för enkel vätskedispensering.
- Används till alla Nalgene flaskor med 38-430 hals finish
- Tillåter enkel dispensering av vätska med en hand utan att lämna flaskor helt öppna för omgivningen
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Hällpip |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 6 |
| Antal per förpackning | 6 |
| Trådstorlek (metrisk) | S2 mm |
| Liner material | Polyeten |
| Halsfinish | S2 mm |
| Produkttyp | Hällpip |
| För användning med (utrustning) | Nalgene flaskor med 38-430 mm halsfinish |