Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pulvertrattar av polypropen
Beskrivning
Överför pulver med Thermo Scientific™ Nalgene™ Pulvertrattar av polypropen. Parallell skaft minimerar överbryggning av pulver och yttre ribbor förhindrar luftlås. Detta splittringssäkra alternativ till glas är kemikaliebeständigt mot ett brett utbud av labbkemikalier och reagenser och kan ge ett värdefullt bidrag till labbsäkerhetsprogram.
- Polypropen är brytbeständigt och kemiskt kompatibelt med en mängd olika laboratoriereagenser
- Lämplig för allmänt laboratoriebruk, är den en hållbar ersättning för glastrattar
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 145 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 716 ml |
| Diameter (metrisk) skaft | 29 mm |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 137 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Skorstenskrut PP 150 mm |
| Längd (metrisk) skaft | 32 mm |
| Kvantitet | 4/Pk.; 24/Cs. |